Merck
900376
Sigma-Aldrich
(±)-Epigallocatechin-2,3,4-13C3 gallate
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C3C19H18O11
Masa cząsteczkowa:
461.35
Kod UNSPSC:
12352114
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
≥97% (CP)
Formularz
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
OC(C=C1O)=CC2=C1[13C][13C](OC(C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=O)[13C](C4=CC(O)=C(O)C(O)=C4)O2
InChI
1S/C22H14O11/c23-10-5-12(24)11-7-18(33-22(31)9-3-15(27)20(30)16(28)4-9)21(32-17(11)6-10)8-1-13(25)19(29)14(26)2-8/h1-6,23-30H/i7+1,18+1,21+1
Klucz InChI
PBNRGPHPGVOJMG-XKYSQPNFSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Względna stereochemia
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)