900163
UV-Vis light curable resin
rapid cure, adhesible to plastics and glass
About This Item
Poziom jakości
Postać
liquid (colorless)
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
lepkość
360 cP (Brookfield LDTDV-II digital viscometer with size 31 spindle)
temp. przejścia
flash point 110 °F
gęstość
1.17 g/mL
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- The storage temperature should not exceed 35 °C.
- Keep tightly closed. Store in a cool, dry, well-ventilated area.
- Do not expose to ultraviolet light.
- High temperatures (>80 °C), pressure and contamination with peroxides may result in auto-polymerization of the product.
- Unstable upon depletion of inhibitor.
Zastosowanie
- Cures extremely rapidly to form a glassy, high modulus material.
- Excellent for use in optical applications.
- High refractive index - 1.54.
- High impact absorption.
- Non-yellowing.
- No oxygen inhibition.
- Mechanical Properties after curing:
Strength*: 2.8MPa
Elongation*: 51%
Tack Free**: 130 fpm
*Test resources: Tensile tester, 35mm gauge length, 1.0 mm thickness, 6.5 mm width.
** Cured under stated intensity. Medium pressure mercury bulb with 320-500 nm filter. Adhesion tests were conducted using a cross hatch tape test on films 0.125 mm thick on glass and PET. Material Data using ASTM D 638-02a.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C