Kluczowe dokumenty
488380
Sodium butyrate-13C4
99 atom % 13C
Synonim(y):
Butyric acid-13C4 sodium salt
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
250-253 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[Na+].[13CH3][13CH2][13CH2][13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1;
Klucz InChI
MFBOGIVSZKQAPD-UJNKEPEOSA-M
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.