Merck
723894
Sigma-Aldrich
Butyric acid-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonim(y):
Butanoic acid-13C4
About This Item
Wzór liniowy:
13CH3(13CH2)213CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51113400
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
Postać
liquid
tw
162 °C (lit.)
mp
-6--3 °C (lit.)
gęstość
1.018 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[13CH3][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i1+1,2+1,3+1,4+1
Klucz InChI
FERIUCNNQQJTOY-JCDJMFQYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
161.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
72 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)