Merck
486159
Sigma-Aldrich
Propionic acid-3,3,3-d3
99 atom % D
Synonim(y):
Propanoic acid-3,3,3-d3
About This Item
Wzór liniowy:
CD3CH2CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
77.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % D
Poziom jakości
Próba
99% (CP)
bp
141 °C (lit.)
mp
-24--23 °C (lit.)
gęstość
1.033 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])CC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1D3
Klucz InChI
XBDQKXXYIPTUBI-FIBGUPNXSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)