Merck
708062
Sigma-Aldrich
Eicosanoic acid-20,20,20-d3
99 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
Arachic acid-20,20,20-d3, Arachidic acid-20,20,20-d3, Arachidinic acid-20,20,20-d3
About This Item
Wzór liniowy:
CD3(CH2)18COOH
Masa cząsteczkowa:
315.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51113400
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
powder
mp
74-76 °C
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-19H2,1H3,(H,21,22)/i1D3
Klucz InChI
VKOBVWXKNCXXDE-FIBGUPNXSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)