Merck
486884
Sigma-Aldrich
Methan-d2-ol
98 atom % D
Synonim(y):
Methanol-d2,OH, Methanol-d2, Methyl-d2 alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CD2HOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
34.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
98% (CP)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.326 (lit.)
bp
65.4 °C (lit.)
gęstość
0.840 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]C([2H])O
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3/i1D2
Klucz InChI
OKKJLVBELUTLKV-DICFDUPASA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11.00 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)