Merck
613932
Sigma-Aldrich
Chloroethane-d5
98 atom % D
Synonim(y):
Ethyl chloride-d5
About This Item
Wzór liniowy:
CD3CD2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
69.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
98 atom % D
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3,2D2
Klucz InChI
HRYZWHHZPQKTII-ZBJDZAJPSA-N
Opakowanie
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Gas 1B
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-58.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-50 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)