Kluczowe dokumenty
454524
Glycerol-1,1,2,3,3-d5
98 atom % D
Synonim(y):
1,2,3-Propanetriol-1,1,2,3,3-d5, Deuterated glycerol, Glycerin-1,1,2,3,3-d5
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
metody
NMR: suitable
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.472 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp
20 °C (lit.)
gęstość
1.331 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
Klucz InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UXXIZXEISA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
320.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
160 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?