Kluczowe dokumenty
492833
Iodomethane-d2
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonim(y):
Methyl-d2 iodide
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Próba
≥99% (CP)
zawiera
copper as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.526 (lit.)
bp
42 °C (lit.)
mp
-66.5 °C (lit.)
gęstość
2.313 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
environmental
przesunięcie masy
M+2
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]C([2H])I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1D2
Klucz InChI
INQOMBQAUSQDDS-DICFDUPASA-N
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
89.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
32.1 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?