Merck
904155
Sigma-Aldrich
Sodium DL-3-hydroxybutyrate-3,4,4,4-d4 solution
1 mg/mL in water, ≥98 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4D4H3O3Na
Masa cząsteczkowa:
130.11
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥95% (CP)
Formularz
solution
stężenie
1 mg/mL in water
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+4
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]C(C(O)([2H])CC(O[Na])=O)([2H])[2H]
Opakowanie
1 mL in ampule
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)