Merck
802905
Sigma-Aldrich
Corticosterone-9,11,12,12-d4
98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21D4H26O4
Masa cząsteczkowa:
350.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
97% (CP)
Formularz
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+4
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@@]12C(CC[C@]3([H])[C@]2([2H])[C@@]([2H])(O)C([2H])([2H])[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@H]4C(CO)=O)=CC(CC1)=O
InChI
1S/C21H30O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,14-17,19,22,24H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1/i10D2,17D,19D
Klucz InChI
OMFXVFTZEKFJBZ-HECNVQIESA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
This product may be used as an analytical standard.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
802905-5MG4061833243527
802905-1MG4061826688816