Merck
809314
Sigma-Aldrich
Tetrahydrocortisol-2,2,3,4,4-d5 solution
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21D5H29O5
Masa cząsteczkowa:
371.52
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12352211
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥98% (CP)
Formularz
solution
stężenie
100 μg/mL in methanol
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+5
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@@]12[C@@](CCC3C2[C@@H](O)C[C@@]4(C)C3CC[C@]4(O)C(CO)=O)([H])C([2H])([2H])[C@]([2H])(O)C([2H])([2H])C1
InChI
1S/C21H34O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12-16,18,22-24,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14?,15?,16+,18?,19+,20+,21+/m1/s1/i5D2,9D2,13D
Klucz InChI
AODPIQQILQLWGS-TVXJZUOPSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)