Merck
688436
Sigma-Aldrich
DL-Serine-2,3,3-d3
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3D3H4NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Próba
≥98% (CP)
Formularz
powder
przesunięcie masy
M+3
ciąg SMILES
OC([2H])([2H])C(N)([2H])C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/i1D2,2D
Klucz InChI
MTCFGRXMJLQNBG-FUDHJZNOSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)