Merck
750158
Sigma-Aldrich
L-Histidine-13C6,15N3,α,β,β,2,5-d5
98 atom % 15N, 98 atom % D, 99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonim(y):
(S)-2-Amino-3-(4-imidazoly)propionic acid-13C6,15N3,α,β,β,2,3-d5
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6D5H415N3O2
Masa cząsteczkowa:
169.12
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
Próba
95% (CP)
Formularz
solid
metody
bio NMR: suitable
mp
282 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+14
ciąg SMILES
[2H][13C]1=[15N][13C]([13C]([2H])([2H])[13C@@]([15NH2])([2H])[13C](O)=O)=[13C]([2H])[15NH]1
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t5-/m0/s1/i1D2,2D,3D,5D,7+1,8+1,9+1
Klucz InChI
HNDVDQJCIGZPNO-KQSKDEPKSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)