Merck
615870
Sigma-Aldrich
L-Phenyl-d5-alanine
greener alternative
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Wzór liniowy:
C6D5CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Poziom jakości
Próba
≥99% (CP)
99% (CP)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
wynik ekologicznej alternatywy
old score: 47
new score: 32
Find out more about DOZN™ Scoring
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[H]C(N)(Cc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,5D
Klucz InChI
COLNVLDHVKWLRT-HRVDQBBZSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych alternatywnych produktów, które są zgodne z jedną z czterech kategorii bardziej ekologicznych alternatyw. Ten produkt należy do kategorii produktów przeprojektowanych, wykazując kluczowe ulepszenia w zakresie zasad zielonej chemii "Mniej niebezpieczne syntezy chemiczne", "Bezpieczniejsze rozpuszczalniki i środki pomocnicze" oraz "Wykorzystanie odnawialnych surowców". Kliknij tutaj, aby wyświetlić kartę wyników DOZN.
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Han Guo et al.
Molecular biology and evolution, 37(4), 1090-1099 (2019-12-07)
Many plants emit diverse floral scents that mediate plant-environment interactions and attain reproductive success. However, how plants evolve novel and adaptive biosynthetic pathways for floral volatiles remains unclear. Here, we show that in the wild tobacco, Nicotiana attenuata, a dominant