Kluczowe dokumenty
661619
L-Phenyl-d5-alanine
endotoxin tested, 98 atom % D
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
przydatność
endotoxin tested
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[H]C(N)(Cc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,5D
Klucz InChI
COLNVLDHVKWLRT-HRVDQBBZSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
Opakowanie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)