Merck
754404
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe-OH-(phenyl-d5)
99 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
Boc-D-Phenylalanine-(phenyl-d5)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14D5H14NO4
Masa cząsteczkowa:
270.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % D
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
mp
78-87 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Boc
przesunięcie masy
M+5
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m1/s1/i4D,5D,6D,7D,8D
Klucz InChI
ZYJPUMXJBDHSIF-IYMQPUKBSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)