Kluczowe dokumenty
W6586
L-Phenyl-d5-alanine
API for Clinical Studies, 98 atom % D
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
cGMP
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
wynik ekologicznej alternatywy
old score: 47
new score: 32
Find out more about DOZN™ Scoring
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Less Hazardous Chemical Syntheses
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
przesunięcie masy
M+5
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[H]C(N)(Cc1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D,5D
Klucz InChI
COLNVLDHVKWLRT-HRVDQBBZSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)