Key Documents
900508
N-Acetyl-L-tryptophan-(indole-d5)
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Próba
≥97% (CP)
Postać
solid
Zastosowanie
peptide synthesis
przesunięcie masy
M+5
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)