Merck
589551
Sigma-Aldrich
Boc-Phe-OH-(phenyl-d5)
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonim(y):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-phenyl-d5-alanine, L-Phenyl-d5-alanine, N-t-Boc derivative
About This Item
Wzór liniowy:
C6D5CH2CH(NH-Boc)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Próba
≥98% (CP)
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +25°, c = 1 in ethanol
mp
85-87 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Boc
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C14H19NO4/c1-14(2,3)19-13(18)15-11(12(16)17)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11H,9H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t11-/m0/s1/i4D,5D,6D,7D,8D
Klucz InChI
ZYJPUMXJBDHSIF-MEKJEUOKSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)