Merck
SMB01363
Sigma-Aldrich
5α-Tetrahydrocortisol
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
5 alfa-tetrahydrokortyzol, ATHF, Allo-3a-tetrahydrokortyzol, α-THF
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H34O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
366.49
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
skład
(3α,5α)-3,11,17,21-Tetrahydroxypregnan-20-one, ≤100%
opakowanie
pkg of 25 mg
pkg of 5 mg
kolor
white to beige
mp
244.5  °C
gęstość
1.205 g/cm3
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@]12CC[C@H](O)C[C@H]1CC[C@@H]3[C@H]4CC[C@@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@@H](O)[C@@H]23
InChI
1S/C21H34O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12-16,18,22-24,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Klucz InChI
AODPIQQILQLWGS-FDSHTENPSA-N
Opis ogólny
5α-Tetrahydrokortyzol, znany również jako Allo-3a-tetrahydrokortyzol (ATHC), syntetyczny hormon kortykosteroidowy pochodzący z kortyzolu, jest szeroko stosowany w badaniach biochemicznych i proteomicznych. Jest to metabolit kortyzolu, naturalnego glikokortykoidu, który jest stosowany w leczeniu różnych stanów immunologicznych, zapalnych i nowotworowych. W kontekście diagnostyki medycznej wyższy stosunek określonych metabolitów w moczu może wskazywać na obecność zespołu pozornego nadmiaru mineralokortykoidów (AME), rzadkiej postaci nadciśnienia tętniczego związanego z nieprawidłowościami w metabolizmie kortyzolu.
Zastosowanie
5α-Tetrahydrokortyzol znajduje zastosowanie jako biomarker w badaniach AME dotyczących metabolizmu kortyzolu.
Cechy i korzyści
  • Może być stosowany w metabolomice i badaniach biochemicznych
  • Wysokiej jakości związek odpowiedni do wielu zastosowań badawczych
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)