Kluczowe dokumenty
705594
Cortisol-9,11,12,12-d4
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonim(y):
11β,17α,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione-D4, 11β,17α,21-Trihydroxypregn-4-ene-3,20-dione-d4 (9,11,12,12-d4), 17-Hydroxycorticosterone-9,11,12,12-d4, 17-Hydroxycorticosterone-D4, 4-Pregnene-11β,17α,21-triol-3,20-dione-D4, 4-Pregnene-11β,17α,21-triol-3,20-dione-d4 (9,11,12,12-d4), Deuterated cortisol, Deuterated hydrocortisone, Hydrocortisone-9,11,12,12-d4, Kendall′s compound F (9,11,12,12-d4), Reichstein′s substance M (9,11,12,12-d4)
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
≥98 atom % D
Próba
≥98% (CP)
Formularz
powder
metody
mass spectrometry (MS): suitable
mp
211-214 °C
przesunięcie masy
M+4
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[2H]C1([2H])[C@]([2H])(O)[C@@]2([2H])[C@@H](CCC3=CC(=O)CC[C@]23C)[C@@H]4CCC(O)(C(=O)CO)[C@@]14C
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i10D2,16D,18D
Klucz InChI
JYGXADMDTFJGBT-BJJKTIQHSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?