Merck
NIST921A
Cortisol (Hydrocortisone)
NIST®SRM®
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H30O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
362.46
Kod UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
opakowanie
pkg of 1 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
clinical
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Klucz InChI
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Opis ogólny
Each unit of SRM 921A contains 1 g of high-purity crystalline cortisol.
SRM 921A_cert
SRM 921A_SDS
Zastosowanie
SRM921A Cortisol standard reference material (SRM) is intended for use in the calibration and standardization of clinical measurement laboratory procedures, used to quantify levels of cortisol.
Cechy i korzyści
  • Available with a certificate documenting NIST-certified mass fraction value of cortisol.
  • Certified value was determined using a quantitative 1H-nuclear magnetic resonance spectroscopy (1H-qNMR) primary ratio measurement procedure.  
  • Certified values are metrologically traceable to the International System of Units (SI) and SI-derived unit of mass fraction. 
  • The NIST certificate is provided with storage, source, preparation, analysis details and use instructions.
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below.
Cortisol
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1A - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)