Merck
615595
Sigma-Aldrich
Maleic acid-2,3-d2
98 atom % D
Synonim(y):
Kwas 2-butenodiowy-2,3-d2
About This Item
Wzór liniowy:
HO2CCD=CDCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Formularz
solid
mp
137-140 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]\C(=C(/[2H])C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1-/i1D,2D
Klucz InChI
VZCYOOQTPOCHFL-PBKRRWIGSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)