GBL204871
Grace Bio-Labs ProPlate® tray and cover
for Delrin® snap clip modules, holds 4 slide modules
Synonim(y):
moduł slajdów, uchwyt suwaka
About This Item
Kod UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.15
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 204871
wymiary zewnętrzne
85.3 mm × 127.5 mm
kolor
none
Opis ogólny
Możliwość umieszczenia do 4 szkiełek komorowych na płytce mikrotitracyjnej w celu użycia z automatycznymi robotami do przenoszenia płynów lub myjkami do płytek.
Informacje prawne
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)