Kluczowe dokumenty
N14B
Low Temperature Viscosity Standard
ASTM D 2162 traceable
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
jakość
ASTM D 2162 traceable
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
mixture
Opis ogólny
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Low Temperature Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
426.2 - 494.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
219 - 257 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)