Kluczowe dokumenty
JF1H
Low Temperature Viscosity Standard
JF1-H, viscosity 4.885 mPa.s (-20 °C), viscosity 11.15 mPa.s (-40 °C)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Paragon Scientific Ltd
lepkość
4.885 mPa.s(-20 °C)
11.15 mPa.s(-40 °C)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Opis ogólny
Należy pamiętać, że wartość podana na tej stronie jest nominalna. Wszystkie certyfikowane wartości dla bieżących partii wszystkich standardów lepkości wysokotemperaturowej Paragon można znaleźć na stronie stronie internetowej Paragon Scientific
Ten produkt jest certyfikowanym materiałem odniesienia (CRM) certyfikowanym zgodnie z międzynarodowymi normami BS EN ISO / IEC 17025 i ISO 17034 w ramach akredytacji UKAS.
Niskotemperaturowe wzorce lepkości z certyfikatem Paragon ISO 17025 i ISO 17034 są przeznaczone do kalibracji i weryfikacji szklanych wiskozymetrów kapilarnych i innych urządzeń do pomiaru lepkości, w których temperatura robocza jest precyzyjnie kontrolowana.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
73.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
23 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)