823483
TSKgel® Protein A-5PW (20 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, Protein A phase
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
Polecane produkty
Nazwa produktu
977 Kolumna HPLC Protein A-5PW, 20 μm particle size, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm
Materiały
PEEK
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
TSKgel®
Parametry
20 bar pressure (290 psi)
4-30 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
3.5 cm × 4.6 mm
Matryca
polymeric particle platform
grupa aktywna macierzy
Protein A phase
wielkość cząstki
20 μm
metoda separacji
affinity
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
TSKgel Protein A-5PW to kolumna 20 μm, 4,6 mm ID × 3,5 cm do wysokowydajnej chromatografii powinowactwa. Wykonana z PEEK kolumna została zaprojektowana do szybkiej separacji i oznaczania ilościowego różnorodnych przeciwciał
. Przeciwciała monoklonalne z pobranych pożywek do hodowli komórkowych mogą być wychwytywane i dokładnie oznaczane ilościowo w czasie krótszym niż 2 minuty na iniekcję.
Kolumna TSKgel Protein A-5PW może być używana do ponad 2000 iniekcji bez regeneracji lub czyszczenia. Kolumna ta, wypełniona hydroksylowanymi kulkami z polimeru metakrylowego, została zaprojektowana z wysokim stopniem
usieciowania, co pozwala na wysoki przepływ chromatograficzny przy jednoczesnym zachowaniu wydajności chromatograficznej, szerokości piku i rozdzielczości. Ligand rekombinowanego białka A jest zmodyfikowanym kodowo heksamerem domeny C.
Ulepszony ligand r-białka A jest związany z kulką bazową TSKgel 5PW poprzez wielopunktowe mocowanie, co zapewnia doskonałą stabilność bazy w 0,1 mol/L NaOH.
. Przeciwciała monoklonalne z pobranych pożywek do hodowli komórkowych mogą być wychwytywane i dokładnie oznaczane ilościowo w czasie krótszym niż 2 minuty na iniekcję.
Kolumna TSKgel Protein A-5PW może być używana do ponad 2000 iniekcji bez regeneracji lub czyszczenia. Kolumna ta, wypełniona hydroksylowanymi kulkami z polimeru metakrylowego, została zaprojektowana z wysokim stopniem
usieciowania, co pozwala na wysoki przepływ chromatograficzny przy jednoczesnym zachowaniu wydajności chromatograficznej, szerokości piku i rozdzielczości. Ligand rekombinowanego białka A jest zmodyfikowanym kodowo heksamerem domeny C.
Ulepszony ligand r-białka A jest związany z kulką bazową TSKgel 5PW poprzez wielopunktowe mocowanie, co zapewnia doskonałą stabilność bazy w 0,1 mol/L NaOH.
Przypis
Highlights
- Wide dynamic range with high sample concentration load for mAb quantitation
- Fast analysis: 1-2 min/analysis
- High sensitivity for mAb determination
- Long lifetime: .2,000 injections per column with no sign of deterioration
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)