808541
TSKgel® G3000SWXL (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, diol phase
Synonim(y):
TSKgel® SWXL Columns
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
TSKgel® G3000SWXL HPLC Column, phase diol, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 08541
Parametry
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
72 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
30 cm × 7.8 mm
Matryca
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
diol phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
250 Å
pH robocze
2.5-7.5
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Powiązane kategorie
Zastosowanie
kolumna analityczna
prekolumna
produkt powiązany
przeciwciało
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The results of this column stability study show that TSKgel G3000SWXL are highly stable; the efficiency and peak symmetry values show minimal variation from the first to the 1,000th injection.
These columns are designed to be operated with a simple and well established method (sodium phosphate mobile phase, pH 6.8) and are packed for use in both HPLC and UHPLC systems.
Protokoły
Calibration Curves for TSKgel® SW mAb Columns
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.