Kluczowe dokumenty
805371
TSKgel® SW Type (10 µm) HPLC Column
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, diol phase
Synonim(y):
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Guard Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
TSKgel® SW Type Guard Column, phase diol, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 05371
Parametry
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
7.5 cm × 7.5 mm
Matryca
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
diol phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
250 Å
pH robocze
2.5-7.5
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Guard Column for 7.5mmID TSKgel G2000SW, G3000SW and G4000SW columns
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
Postać fizyczna
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 mol/L Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)