Kluczowe dokumenty
818762
TSKgel® SuperSW (4 µm) HPLC Column
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, diol phase
Synonim(y):
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Guard Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
TSKgel® SuperSW Guard Column, phase diol, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 4 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 18762
Parametry
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.4 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
3.5 cm × 4.6 mm
macierz
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
diol phase
wielkość cząstki
4 μm
wielkość porów
250 Å
pH robocze
2.5-7.5
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
Guard Column for 4.6mmID TSKgel SuperSW2000 & SuperSW3000 columns
TSKgel Guard Columns are stand-alone and do not require separate holders.
Postać fizyczna
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)