818674
TSKgel® SuperSW2000 (4 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 4.6 mm, diol phase
Synonim(y):
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
TSKgel® SuperSW2000 HPLC Column, phase diol, L × I.D. 30 cm × 4.6 mm, 4 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 18674
Parametry
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.4 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
120 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
30 cm × 4.6 mm
Matryca
spherical silica
grupa aktywna macierzy
diol phase
wielkość cząstki
4 μm
wielkość porów
125 Å pore diameter
pH robocze
2.5-7.5
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Postać fizyczna
Informacje prawne
kolumna analityczna
prekolumna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)