814947
TSKgel® Butyl-NPR HPLC Column
phase C4 (butyl), L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
Synonim(y):
TSKgel® Butyl-NPR HPLC Column
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PEEK
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh Butyl-NPR, 14947
Parametry
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
200 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
3.5 cm × 4.6 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
C4 (butyl) phase
wielkość cząstki
2.5 μm
pH robocze
2-12
metoda separacji
hydrophobic interaction (HIC)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
HPLC Analysis of Trypsin on TSKgel® Butyl-NPR
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.