807573
TSKgel® Phenyl-5PW (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, Phenyl phase
Synonim(y):
TSKgel® Hydrophobic Interaction Chromatography (HIC) Column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
TSKgel® Phenyl-5PW HPLC Column, L × I.D. 7.5 cm × 7.5 mm, 10 μm particle size
Materiały
PEEK
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh Phenyl-5PW, 07573
Parametry
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
20 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
7.5 cm × 7.5 mm
Matryca
polymer particle platform
grupa aktywna macierzy
Phenyl phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
1000 Å
pH robocze
2-12
metoda separacji
hydrophobic interaction (HIC)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
TSKgel BioAssist Phenyl columns contain the same particles as Phenyl-5PW columns, but are packed in PEEK column hardware rather than stainless steel. BioAsist Phenyl (Phenyl-5PW), TSKgel Ether-5PW and Butyl-NPR resin-based columns provide a range of hydrophobicities for chromatographic optimization. Ammonium sulfate concentration can be minimized by using a more hydrophobic packing, such as BioAssist Phenyl. We recommend an Ether-5PW column for purifying very hydrophobic proteins. TSKgel BioAssist Phenyl and TSKgel Ether-5PW packings are based on TSKgel G5000PW resin - 10Â μm particles with 1000Â Ã… pores. TSKgel Butyl-NPR columns, which are less hydrophobic than Ether-5PW, is prepared from 2.5Â μm nonporous particles, allowing for rapid analyses and semi-micropreparative applications. All three column types can be cleaned with 0.2Â M NaOH. Scale-up can be performed by using corresponding Toyopearl bulk resins.
Postać fizyczna
Informacje prawne
Zastosowanie
prekolumna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCNasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.