Kluczowe dokumenty
794-0320
HPLC Analysis of Lipoxidase on TSKgel® Phenyl-5PW
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: TSKgel Phenyl-5PW, 7.5 cm × 7.5 mm I.D., 10 μm particles (807573)
mobile phase: [A] 0.1M phosphate buffer, pH 7.0 + 1.5M ammonium sulfate; [B] 0.1M phosphate buffer, pH 7.0;
gradient: linear, 0% B to 100% B over 60 min
flow rate: 0.5 mL/min
detector: UV, 280 nm
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Analit
Opis
    Lipoxidase from Glycine max (soybean)
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)