Kluczowe dokumenty
713-0922
HPLC Analysis of Ferredoxin NADP Reductase on TSKgel® Phenyl-5PW
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: TSKgel Phenyl-5PW column, 7.5 cm × 7.5 mm I.D., 10 μm particles (807573)
mobile phase: 60 min decreasing linear gradient from 1.5M to 0M ammonium sulfate in 0.1M sodium phosphate buffer, pH7
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 3mg (crude) or 0.2mg (standard)
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Analit
Opis
    Ferredoxin-NADP+ Reductase from Spinacia oleracea (spinach)
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)