Key Documents
713-1026
HPLC Analysis of Proteins on TSKgel® Phenyl-5PW
application for HPLC
Synonim(y):
Proteins, mixture
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: TSKgel Phenyl-5PW, 7.5 cm × 7.5 mm I.D., 10 μm particles (807573)
mobile phase: 0.1 M phosphate buffer, pH 7.0 plus ammonium sulfate, 1.8 M to 0 M in 60 min
flow rate: 1 mL/min
detector: UV, 280 nm
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
life science and biopharma
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Analit
Opis
    α-Chymotrypsin
    Ribonuclease
kolumna analityczna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)