842168
TSKgel® Butyl-NPR (2.5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 10 cm × 4.6 mm, C4 (butyl) phase
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
TSKgel® Butyl-NPR HPLC Column, phase C4 (butyl), L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, 2.5 μm particle size
Materiały
stainless steel
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 42168
Parametry
≤4 M salt concentration
≤50% organic solvent
1.5 mL/min flow rate
10-60 °C temperature
200 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
10 cm × 4.6 mm
Matryca
hydroxylated methacrylic polymer
grupa aktywna macierzy
C4 (butyl) phase
wielkość cząstki
2.5 μm
pH robocze
2-12
metoda separacji
hydrophobic interaction (HIC)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
842168 | 4061833672372 |