Kluczowe dokumenty
817344
TSKgel® Octyl-80Ts (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, C8 (octyl) phase
Synonim(y):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Column
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
TSKgel® Octyl-80Ts HPLC Column, phase C8 (octyl), L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L7
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 17344
zakres etykietowania
11% Carbon, monolayer, endcapped
Parametry
0-100% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-50 °C temperature
200 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
powierzchnia
425 m2/g
Matryca
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
C8 (octyl) phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
80 Å
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
reversed phase
Opis ogólny
TSKgel Octyl-80Ts ma niższy ładunek węgla i hydrofobowość niż odpowiadające mu produkty ODS-80Ts. Ligand alkilowy C8 zapewnia wyjątkową selektywność w analizie farmaceutyków o niskiej MW, zasad, nukleozydów i nukleotydów. Kolumny TSKgel Octyl-80Ts charakteryzują się wysoką czystością, wolną od metali krzemionką i opatentowaną techniką całkowitego zakończenia resztkowych grup silanolowych, co zmniejsza ogonowanie podczas analizy związków zasadowych. Typowe zastosowania obejmują kontrolę czystości i mapowanie peptydów. Rozmiar porów fazy związanej jest wskazywany przez liczbę w opisie produktu, w tym przypadku TSKgel Octyl-80Ts ma nominalny rozmiar porów 80 µm. Wielkość porów krzemionki bazowej wynosi 100 × ....
Postać fizyczna
Dostarczany w 70% metanolu - 30% wody.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)