813071
TSKgel® Amide-80 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 4.6 mm, carbamoyl phase
Synonim(y):
977 Amide-80, 25 cm x 4,6 mm ID, 5 μm
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
TSKgel® Amide-80 HPLC Column, phase carbamoyl, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L68
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 13071
Parametry
0-100% organic solvent
10-80 °C temperature
150 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
powierzchnia
450 m2/g
Matryca
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
carbamoyl phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Postać fizyczna
Informacje prawne
kartridż do prekolumny
prekolumna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)