Kluczowe dokumenty
821967
TSKgel® NH2-100 (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 5 cm × 2 mm, amine phase
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
TSKgel® NH2-100 HPLC Column, phase amine, L × I.D. 5 cm × 2 mm, 3 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L8
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 21967
Parametry
0-100% organic solvent
0.2 mL/min standard flow rate
10-50 °C temperature
150 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
5 cm × 2 mm
Matryca
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
amine phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
100 Å
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
anion exchange
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Opis ogólny
Kolumny aminowe TSKgel NH2-100 rozszerzają gamę kolumn TSKgel do chromatografii oddziaływań hydrofilowych (HILIC). Oferując inną selektywność niż dobrze znane kolumny TSKgel Amide-80, te nowe kolumny z fazą aminową wyróżniają się znacznie lepszą stabilnością chemiczną, co jest warunkiem wstępnym uzyskania powtarzalnych i wiarygodnych wyników. Kolumny TSKgel NH2-100 są wypełnione 3-mikronowymi cząsteczkami krzemionki o porach 100Å. W celu poprawy stabilności chemicznej fazy związanej zastosowano nowatorską strategię wiązania. Najpierw krzemionka jest poddawana reakcji z trimetylosilanowym odczynnikiem wiążącym w niskim stosunku stechiometrycznym, przed reakcją resztkowych i dostępnych grup silanolowych z trójfunkcyjnym odczynnikiem alkiloaminosilanowym. Powstała w ten sposób faza związana zapewnia lepszą ochronę przed hydrolizą krzemionki. Kolumny TSKgel NH2-100 są wyjątkowe pod tym względem, że ligand fazy związanej nie tylko, zgodnie z oczekiwaniami, ma końcową pierwszorzędową grupę aminową, ale także zawiera drugorzędowe i trzeciorzędowe grupy aminowe. Związki anionowe są zatrzymywane na kolumnie poprzez oddziaływanie jonowe. Pozwala to na stosowanie gradientów stężenia soli, oprócz elucji gradientowych z acetonitrylem. Ponieważ kolumny TSKgel NH2-100 mają miejsca kationowe, w niektórych warunkach mogą być używane jako kolumny mieszane. Kolumny TSKgel NH2-100 doskonale nadają się do analizy wszystkich rodzajów związków hydrofilowych, w tym węglowodanów i peptydów. Ze względu na wysoką gęstość ligandów i dużą powierzchnię, kolumny te wykazują silniejszą retencję związków polarnych niż kolumny TSKgel Amide-80.
Postać fizyczna
Wysyłany w 85% acetonitrylu - 15% wody.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)