56401AST
apHera™ NH₂ (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonim(y):
Kolumna Amino HPLC
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
apHera™ NH2 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiały
stainless steel column
agency
suitable for USP L82
linia produktu
apHera™
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
apHera™
Parametry
147 bar pressure (2133 psi)
4-50 °C temperature
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
Matryca
polymeric
grupa aktywna macierzy
amino phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
300 Å
pH robocze
1-14
Zastosowanie
food and beverages
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Features of Amino apHera™ Columns
- High efficiency for carbohydrate analysis
- Ideal for basic conditions/amphoteric detection
- High selectivity mono- to oligosaccharides
- pH range 2-13
- 300 angstrom pore size
- Stable, predictable retention
- Long column life
Informacje prawne
prekolumna
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
The apHera NH2 polymeric column is an excellent choice for the separation of closely-related polar analytes such as simple sugars using HILIC chromatography.
Glyphosate and related compounds are measured in oatmeal and infant cereal using ion-exchange polymer-based particles for HPLC and SPE. Low level detection was obtained.
Glifosat i związki pokrewne są mierzone w płatkach owsianych i płatkach dla niemowląt przy użyciu cząstek na bazie polimeru jonowymiennego do HPLC i SPE. Uzyskano niski poziom detekcji.