Kluczowe dokumenty
821982
TSKgel® Amide-80 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 4.6 mm, carbamoyl phase
Synonim(y):
977 Amide-80 HR
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
TSKgel® Amide-80 HPLC Column, phase carbamoyl, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materiały
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L68
opis
Amide-80 HR
linia produktu
TSKgel®
producent / nazwa handlowa
Tosoh 21982
Parametry
0-100% organic solvent
10-80 °C temperature
150 bar max. pressure
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
25 cm × 4.6 mm
powierzchnia
450 m2/g
Matryca
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
carbamoyl phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
Opis ogólny
Kolumny TSKgel Amide-80 są teraz również dostępne z kulistymi cząstkami krzemionki o wielkości 2 μm, oferując wyższą rozdzielczość i szybszą analizę przy równoważnej retencji i selektywności jak kolumny TSKgel Amide-80, 3 μm. Pozwala to na płynne przeniesienie metody z kolumny 3 μm na kolumnę 2 μm. Ponadto kolumny TSKgel Amide-80, 2 μm lepiej zatrzymują związki hydrofilowe niż konkurencyjne kolumny amidowe dostępne na rynku.
Kolumny TSKgel Amide-80, wypełnione sferycznymi cząstkami krzemionki o wielkości 2, 3, 5 lub 10 μm, które są kowalencyjnie związane z grupami karbamoilowymi, są wykorzystywane do analizy sacharydów, glikanów, oligosacharydów, peptydów i związków polarnych z produktów naturalnych. Amidowa faza stacjonarna zapewnia wyjątkową selektywność w normalnych warunkach fazowych lub w trybie chromatografii z oddziaływaniem hydrofilowym.
Kolumny TSKgel Amide-80 HR, 5 μm oferują wyższe specyfikacje liczby płytek w porównaniu z tradycyjnymi kolumnami TSKgel Amide-80, 5 μm, 4,6 mm ID x 25 cm (N = > 18 000 vs. 8 000). Oznacza to bardziej wydajną chromatografię.
Postać fizyczna
Dostarczany w 75% acetonitrylu - 25% wody.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)