821863
TSKgel® Amide-80 Guard Cartridge
phase carbamoyl, L × I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, 3 μm particle size, pkg of 3 ea
Synonim(y):
TSKgel® Amide-80 Guard Cartridge, 1.5 cm x 3.2 mm ID, 3 μm, 3pk
About This Item
Polecane produkty
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L68
linia produktu
TSKgel®
opakowanie
pkg of 3 ea
producent / nazwa handlowa
Tosoh 21863
Parametry
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
1.5 cm × 3.2 mm
powierzchnia
450 m2/g
macierz
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
carbamoyl phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
100 Å
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
Informacje prawne
wymagane, ale niedostarczone
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta