819010
TSKgel® Amide-80 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, carbamoyl phase
Synonim(y):
977 Amide-80 Guard Cartridge, 1,5 cm x 3,2 mm ID, 5 μm
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
TSKgel® Amide-80 Guard Cartridge, phase carbamoyl, L × I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, 5 μm particle size, pkg of 3 ea
Materiały
stainless steel
agency
suitable for USP L68
linia produktu
TSKgel®
opakowanie
pkg of 3 ea
producent / nazwa handlowa
Tosoh 19010
Parametry
0-100% organic solvent
10-80 °C temperature
metody
HPLC: suitable
dł. × śr. wewn.
1.5 cm × 3.2 mm
powierzchnia
450 m2/g
Matryca
silica particle platform
grupa aktywna macierzy
carbamoyl phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å
pH robocze
2.0-7.5
metoda separacji
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Opis ogólny
Informacje prawne
wymagane, ale niedostarczone
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)