Kluczowe dokumenty
819018
Holder for 3.2 mm I.D. TSKgel® HPLC Guard Cartridges
pkg of 1 ea
Synonim(y):
TSKgel® Holder
About This Item
Kod UNSPSC:
41115716
eCl@ss:
32110501
Nazwa produktu
Holder for 3.2 mm I.D. TSKgel® Guard Cartridges, pkg of 1 ea
Materiały
stainless steel
linia produktu
TSKgel®
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Tosoh 19018
metody
HPLC: suitable
Inne uwagi
Note: Replaces part number 814100.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)