Merck
604399
Sigma-Aldrich
Phenylacetylene-2-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
13C Labeled phenylacetylene, Ethynyl-2-13C-benzene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5C≡13CH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
103.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
tw
142-144 °C (lit.)
gęstość
0.939 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
[13CH]#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H/i1+1
Klucz InChI
UEXCJVNBTNXOEH-OUBTZVSYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)