Merck
707465
Sigma-Aldrich
Benzaldehyde-18O
95 atom % 18O
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H618O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352114
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.13
czystość izotopowa
95 atom % 18O
Poziom jakości
Formularz
liquid
bp
178-179 °C
gęstość
1.064 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[18O]=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H/i8+2
Klucz InChI
HUMNYLRZRPPJDN-PPJXEINESA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)