739324
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate)
1.5% in H2O, neutral pH, high-conductivity grade
Synonim(y):
Orgacon™ N-1005, PEDOT:PSS, Poly(2,3-dihydrothieno-1,4-dioxin)-poly(styrenesulfonate)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
high-conductivity grade
Poziom jakości
Postać
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
stężenie
1.5% in H2O
opór
<100 Ω/sq, >70% visible light transmission (40 μm wet)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.335
pH
5-7
lepkość
<100 cP(22 °C)
gęstość
0.982 g/mL at 25 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- low band gap
- good optical properties
- high conductivity
- low redox potential
- easy processing
- tunable film forming ability
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
A detailed article on conducting polymer materials for flexible organic photovoltaics (OPVs) applications.
New conducting and semiconducting polymers for plastic electronics
Find advantages of inorganic interface layer inks for organic electronic & other applications.
Conducting polymers such as polyaniline, polythiophene and polyfluorenes are now much in the spotlight for their applications in organic electronics and optoelectronics.